Läs mer
R&D Systems™ Cyclothiazide
Produktkod. 30001116
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001116 10 mg
18722674 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30001116 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 0713/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 SEK
    1510.95 SEK / 10mg
    Save 89.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Positive allosteric modulator of AMPA receptors; inhibits AMPA desensitization
Positive allosteric modulator of AMPA receptors that potently inhibits AMPA receptor desensitization. Selective for the flip variant of each of the four receptor subunits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2259-96-3
Molekylformel C14H16ClN3O4S2
Specifica
Kemiskt namn eller material Cyclothiazide
Kvantitet 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vikt 389.87
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 389.869
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.