Läs mer
Cyclothiazid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30308802
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30308802 25 mg
1 options
Produktkod. 30308802 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC11836600
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclothiazide
CAS 2259-96-3
Analyt- eller komponentnamn Cyclothiazide
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C14 H16 Cl N3 O4 S2
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 6-Chloro-3-(5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl)-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-3-(5-norbornen-2-yl)-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, Anhydron, Aquirel, Cyclothiazide, Doburil, Fluidil, Lilly 35483, MDi 193, Renazide, Valmiran
InChI formel InChI=1S/C14H16ClN3O4S2/c15-10-5-11-13(6-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)9-4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,5-9,14,17-18H,3-4H2,(H2,16,19,20)
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(NS2(=O)=O)C3CC4CC3C=C4)cc1Cl
IUPAC-namn 3-(5-bicyklo[2.2.1]hept-2-enyl)-6-kloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 389.88
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 389,0271 g/mol