Läs mer
Cyclothiazid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclothiazide |
| CAS | 2259-96-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyclothiazide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C14 H16 Cl N3 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 6-Chloro-3-(5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl)-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-3-(5-norbornen-2-yl)-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, Anhydron, Aquirel, Cyclothiazide, Doburil, Fluidil, Lilly 35483, MDi 193, Renazide, Valmiran |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClN3O4S2/c15-10-5-11-13(6-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)9-4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,5-9,14,17-18H,3-4H2,(H2,16,19,20) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(NS2(=O)=O)C3CC4CC3C=C4)cc1Cl |
| Visa mer |