Läs mer
Tocris Bioscience™ Cyclothiazide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001116
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001116 10 mg
18722674 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001116 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0713/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 SEK
    1510.95 SEK / 10mg
    Save 89.05 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Positive allosteric modulator of AMPA receptors; inhibits AMPA desensitization
Positive allosteric modulator of AMPA receptors that potently inhibits AMPA receptor desensitization. Selective for the flip variant of each of the four receptor subunits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2259-96-3
Molekylformel C14H16ClN3O4S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclothiazide
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 389.87
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 389.869