Läs mer
Cycloxydim-sulfone-glutaric acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313352
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313352 1 ml
1 options
Produktkod. 30313352 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11837010AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloxydim-sulfone-glutaric acid
CAS 119725-81-4
Analyt- eller komponentnamn Cycloxydim-sulfone-glutaric acid
Frakt skick +20°C
Molekylformel C10 H16 O6 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pentanedioic acid, 3-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-, S,S-dioxide, 2H-Thiopyran, pentanedioic acid deriv.
InChI formel InChI=1S/C10H16O6S/c11-9(12)4-8(5-10(13)14)7-2-1-3-17(15,16)6-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
LEDER OC(=O)CC(CC(=O)O)C1CCCS(=O)(=O)C1
IUPAC-namn 3-(1,1-dioxothian-3-yl)pentanedioic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 264.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 264.0668 g/mol