Läs mer
Tocris™ CycLuc 1
Beskrivning
CycLuc 1 is a synthetic luciferase substrate. Displays near-infrared (NIR) emission; peak luminescence at 599 nm. Suitable for use in in vivo bioluminescence imaging. Brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-2-(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,2-f]benzothiazol-2-yl)-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid |
| CAS | 1247879-16-8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C13H11N3O2S2 |
| Formel vikt | 305.37 |
| Produkttyp | Substrate |
| Renhet | 98% |