Läs mer
MedChemExpress CycLuc1
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1247879-16-8 |
| Löslighet | DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (272.87 mM) |
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.38 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 96.77% |
| Frakt skick | Room temperature |