missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cycotiamine, TRC

Produktkod. 30366421
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366421 1 g
30362368 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30366421 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9889701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6092-18-8
Molekylformel C13 H16 N4 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 308.36
Synonym N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[1-(2-oxo-1,3-oxathian-4-ylidene)ethyl]formamide, CCT, Carbothiamine, Cometamine, Commetamin, Cyclocarbothiamine, Cyclothiamine, Cyclotiamine, Cycothiamine, Thiocarbonic Acid Cyclic O,S-ester with N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-(4-hydroxy-2-mercapto-1-methyl-1-butenyl)formamide
IUPAC-namn N-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-N-[(1E)-1-(2-oxo-1,3-oxathian-4-ylidene)ethyl]formamide
LEDER C\C(=C/1\CCOC(=O)S1)\N(Cc2cnc(C)nc2N)C=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cycotiamine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H16N4O3S/c1-8(11-3-4-20-13(19)21-11)17(7-18)6-10-5-15-9(2)16-12(10)14/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16)/b11-8+
Formel vikt 308.0943
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.