Läs mer
Cycrimine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cycrimine Hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO.ClH/c21-19(18-11-5-6-12-18,17-9-3-1-4-10-17)13-16-20-14-7-2-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H |
| Formel vikt | 323.2016 |