missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cycrimine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cycrimine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO/c21-19(18-11-5-6-12-18,17-9-3-1-4-10-17)13-16-20-14-7-2-8-15-20/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?