Läs mer
Cytiva CyDye™ DIFluors: Saturation Dye Labeling Kit
Produktkod. 10615985 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 nM vardera Cy3 , Cy5 och Extra Cy3 (400 nm) för preparativa geler
100 nM vardera Cy3 och Cy5
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10615985 100 nM vardera Cy3 och Cy5 Varje
10147244 100 nM vardera Cy3 , Cy5 och Extra Cy3 (400 nm) för preparativa geler Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10615985 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 25800983
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåt detektering av upp till tre förmärkta proteinprover och standarder på samma 2-D elektroforesgel
  • Storleks- och laddningsmatchade färgämnen möjliggör sammigrering av märkta prover i gelén
  • Ljusa och mycket känsliga färgämnen tillåter användning av minimal märkningsteknik
  • Minimal förlust av signal under märkning, separation och skanning
  • Ingen förändring i signalen över ett brett pH-område som används under förstadimensionens (IEF) separation
  • Diskret signal från varje fluor med minimal överhörning bidrar till hög noggrannhet
Innehåller 100nm vardera Cy3 och Cy5 mättnadsfärgämnen tillräckliga för minst 12 märkningsreaktioner, med så lite som 5 g μprotein per reaktion. 25-8009-84 innehåller ytterligare en injektionsflaska med Cy3 mättnadsfärg (400nm) för märkning av upp till 500 μg protein i en preparativ gel.
För applikationer där endast små mängder prov är tillgängliga, till exempel i Laser Capture Microdissection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Fast
För användning med (applikation) Den knappa provmärkningssatsen är utformad för att användas för applikationer endast små mängder prov är tillgängliga, till exempel vid laserinfångningsmikrodissektion
Kvantitet 100 nM vardera Cy3 och Cy5
Produkttyp Amersham CyDye DIGE Fluor Labeling Kit
Kit Innehåll 100 nM CyDye DIGE Fluor Cy3 mättnadsfärg för analytisk märkning, 100nM CyDye DIGE Fluor Cy5 mättnadsfärg för analytisk märkning
Innehåll och lagring -15 °C till -30 °C
Färg Grön, röd
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1