Läs mer
Cytiva CyDye™ DIGE Fluor Minimal Dye Labeling Kit
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
2 nmol av varje: Cy2 , Cy3 , och Cy5
5 nmol av varje: Cy2 , Cy3 , och Cy5
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
- Storleks- och laddningsmatchade färgämnen möjliggör sammigrering av märkta prover i gelén
- Ljusa och mycket känsliga färgämnen tillåter användning av minimal märkningsteknik
- Minimal förlust av signal under märkning, separation och skanning
- Ingen förändring i signalen över ett brett pH-område som används under förstadimensionens (IEF) separation
- Diskret signal från varje fluor med minimal överhörning bidrar till hög noggrannhet
Alla minimala färgämnen tillåter märkning av μ50 g protein per märkningsreaktion. Minimal Dye Labeling Kit innehåller 2nmol eller 5nmol av vart och ett av de minimala färgämnena.
För allmänna 2D-applikationer där tillräckliga mängder prov finns tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Fast |
| För användning med (applikation) | Den knappa provmärkningssatsen är utformad för att användas för tillämpningar där endast små mängder prov är tillgängliga, till exempel vid laserinfångningsmikrodissektion, detekterar upp till 3 förmärkta proteinprover, standard på samma 2-D elektroforesgel |
| Kvantitet | 2 nmol av varje: Cy2 , Cy3 , och Cy5 |
| Produkttyp | Amersham CyDye DIGE Fluor Minimal Dye Labeling Kit |
| Kit Innehåll | 2nM av CyDye DIGE Fluor minimal märkningssats (Cy2 , Cy3 och Cy5 ) |
| Innehåll och lagring | -15 °C till -30 °C |
| Färg | Blå, grön, röd |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CyDye DIGE Fluor, minimal labeling kit (2 nmol)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Cy2, Cy3, Cy5