Läs mer
Cytiva CyDye™ DIGE Fluor Minimal Dye Labeling Kit
Produktkod. 10279184 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
2 nmol av varje: Cy2 , Cy3 , och Cy5
5 nmol av varje: Cy2 , Cy3 , och Cy5
missing translation for 'unitSize'
1 uppsättning
Varje
Product Code. 10279184
missing translation for 'mfr': Cytiva 25801065
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåt detektering av upp till tre förmärkta proteinprover och standarder på samma 2-D elektroforesgel. Amersham CyDye™ DIGE Fluor Minimal Labeling Kit innehåller storleks- och laddningsmatchade fluorescerande färgämnen speciellt designade för att upptäcka skillnader i proteinöverflöd i 2D Fluorescence Difference Gel Elektrofores med Ettan DIGE-system.
  • Storleks- och laddningsmatchade färgämnen möjliggör sammigrering av märkta prover i gelén
  • Ljusa och mycket känsliga färgämnen tillåter användning av minimal märkningsteknik
  • Minimal förlust av signal under märkning, separation och skanning
  • Ingen förändring i signalen över ett brett pH-område som används under förstadimensionens (IEF) separation
  • Diskret signal från varje fluor med minimal överhörning bidrar till hög noggrannhet
Alla minimala färgämnen tillåter märkning av μ50 g protein per märkningsreaktion. Minimal Dye Labeling Kit innehåller 2nmol eller 5nmol av vart och ett av de minimala färgämnena.
För allmänna 2D-applikationer där tillräckliga mängder prov finns tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formatera Fast
För användning med (applikation) För allmänna 2D-applikationer där tillräckliga mängder prov finns tillgängliga, detektion av upp till tre förmärkta proteinprover och standarder på samma 2D-elektroforesgel
Kvantitet 5 nmol av varje: Cy2 , Cy3 , och Cy5
Produkttyp Amersham CyDye DIGE Fluor Minimal Labeling Kit
Kit Innehåll 5nM av CyDye DIGE Fluor minimal märkningssats (Cy2 , Cy3 och Cy5 )
Innehåll och lagring -15 °C till -30 °C
Färg Blå, grön, röd
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • CyDye DIGE FLUOR (minimal dye) Labelling Kit
Signal Word
  • Fara||
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P264-Tvätta händerna grundligt efter användning.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare..
  • P330-Skölj munnen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).