Läs mer
Cytiva CyDye™ DIGE Fluor Minimal Dye Labeling Kit
Produktkod. p-4906595 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
2 nmol av varje: Cy2 , Cy3 , och Cy5
5 nmol av varje: Cy2 , Cy3 , och Cy5
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 10066084
Brand: Cytiva 28934530
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåt detektering av upp till tre förmärkta proteinprover och standarder på samma 2-D elektroforesgel. Amersham CyDye™ DIGE Fluor Minimal Labeling Kit innehåller storleks- och laddningsmatchade fluorescerande färgämnen speciellt designade för att upptäcka skillnader i proteinöverflöd i 2D Fluorescence Difference Gel Elektrofores med Ettan DIGE-system.
  • Storleks- och laddningsmatchade färgämnen möjliggör sammigrering av märkta prover i gelén
  • Ljusa och mycket känsliga färgämnen tillåter användning av minimal märkningsteknik
  • Minimal förlust av signal under märkning, separation och skanning
  • Ingen förändring i signalen över ett brett pH-område som används under förstadimensionens (IEF) separation
  • Diskret signal från varje fluor med minimal överhörning bidrar till hög noggrannhet
Alla minimala färgämnen tillåter märkning av μ50 g protein per märkningsreaktion. Minimal Dye Labeling Kit innehåller 2nmol eller 5nmol av vart och ett av de minimala färgämnena.
För allmänna 2D-applikationer där tillräckliga mängder prov finns tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Fast
För användning med (applikation) Den knappa provmärkningssatsen är utformad för att användas för tillämpningar där endast små mängder prov är tillgängliga, till exempel vid laserinfångningsmikrodissektion, detekterar upp till 3 förmärkta proteinprover, standard på samma 2-D elektroforesgel
Kvantitet 2 nmol av varje: Cy2 , Cy3 , och Cy5
Produkttyp Amersham CyDye DIGE Fluor Minimal Dye Labeling Kit
Kit Innehåll 2nM av CyDye DIGE Fluor minimal märkningssats (Cy2 , Cy3 och Cy5 )
Innehåll och lagring -15 °C till -30 °C
Färg Blå, grön, röd
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CyDye DIGE Fluor, minimal labeling kit (2 nmol)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cy2, Cy3, Cy5