Läs mer
Cytiva CyDye™ DIGE Fluors: Cy2
Produktkod. 10075624 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 5 nM
5 nM
5 x 5 nM
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10075624 5 x 5 nM Varje
10648285 5 nM Varje
10156904 2 x 5 nM Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10075624 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPK0272
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåt detektering av upp till tre förmärkta proteinprover och standarder på samma 2-D elektroforesgel
  • Storleks- och laddningsmatchade färgämnen möjliggör sammigrering av märkta prover i gelén
  • Ljusa och mycket känsliga färgämnen tillåter användning av minimal märkningsteknik
  • Minimal förlust av signal under märkning, separation och skanning
  • Ingen förändring i signalen över ett brett pH-område som används under förstadimensionens (IEF) separation
  • Diskret signal från varje fluor med minimal överhörning bidrar till hög noggrannhet
  • Tillåt märkning av 50 μg protein per märkningsreaktion
För allmänna 2D-applikationer där tillräckliga mängder prov finns tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Fast
För användning med (applikation) För allmänna 2-D-applikationer där tillräckliga mängder prov är tillgängliga, detektion av upp till tre förmärkta proteinprover och standarder på samma 2-D elektroforesgel
Kvantitet 5 x 5 nM
Produkttyp Amersham CyDye DIGE Fluor Cy2 Minimal färgämne
Kit Innehåll 25nM av CyDye DIGE Fluor Cy2 minimal färgämne
Tillräckligt för Större experimentuppsättningar med flera variabler, upp till 60 märkningar
Innehåll och lagring -15 °C till -30 °C
Färg Blått
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1