Läs mer
Cytiva CyDye™ DIGE Fluors: Cy2
Produktkod. 10648285 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 5 nM
5 nM
5 x 5 nM
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10648285 5 nM Varje
10075624 5 x 5 nM Varje
10156904 2 x 5 nM Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10648285 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 25801082
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåt detektering av upp till tre förmärkta proteinprover och standarder på samma 2-D elektroforesgel
  • Storleks- och laddningsmatchade färgämnen möjliggör sammigrering av märkta prover i gelén
  • Ljusa och mycket känsliga färgämnen tillåter användning av minimal märkningsteknik
  • Minimal förlust av signal under märkning, separation och skanning
  • Ingen förändring i signalen över ett brett pH-område som används under förstadimensionens (IEF) separation
  • Diskret signal från varje fluor med minimal överhörning bidrar till hög noggrannhet
  • Tillåt märkning av 50 μg protein per märkningsreaktion
För allmänna 2D-applikationer där tillräckliga mängder prov finns tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formatera Fast
För användning med (applikation) För allmänna 2-D-applikationer där tillräckliga mängder prov är tillgängliga, detektion av upp till tre förmärkta proteinprover och standarder på samma 2-D elektroforesgel
Kvantitet 5 nM
Produkttyp Amersham CyDye DIGE Fluor Cy2 Minimal färgämne
Kit Innehåll 5nM av CyDye DIGE Fluor Cy2 minimal färgämne
Innehåll och lagring -15 °C till -30 °C
Färg Blått
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CyDye DIGE FLUOR Cy 2 (minimal dye), 5 nmol
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.