Beskrivning
- Storleks- och laddningsmatchade färgämnen möjliggör sammigrering av märkta prover i gelén
- Ljusa och mycket känsliga färgämnen tillåter användning av minimal märkningsteknik
- Minimal förlust av signal under märkning, separation och skanning
- Ingen förändring i signalen över ett brett pH-område som används under förstadimensionens (IEF) separation
- Diskret signal från varje fluor med minimal överhörning bidrar till hög noggrannhet
- Tillåt märkning av 50 μg protein per märkningsreaktion
För allmänna 2D-applikationer där tillräckliga mängder prov finns tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Fast |
| För användning med (applikation) | För allmänna 2-D-applikationer där tillräckliga mängder prov är tillgängliga, detektion av upp till tre förmärkta proteinprover och standarder på samma 2-D elektroforesgel |
| Kvantitet | 5 x 5 nM |
| Produkttyp | Amersham CyDye DIGE Fluor Cy3 Minimal färgämne |
| Kit Innehåll | 25nM av CyDye DIGE Fluor Cy3 minimal färgämne |
| Tillräckligt för | Större experimentuppsättningar med flera variabler, upp till 60 märkningar |
| Innehåll och lagring | -15 °C till -30 °C |
| Färg | Klart |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1