Beskrivning
- Storleks- och laddningsmatchade färgämnen möjliggör sammigrering av märkta prover i gelén
- Ljusa och mycket känsliga färgämnen tillåter användning av minimal märkningsteknik
- Minimal förlust av signal under märkning, separation och skanning
- Ingen förändring i signalen över ett brett pH-område som används under förstadimensionens (IEF) separation
- Diskret signal från varje fluor med minimal överhörning bidrar till hög noggrannhet
- Tillåt märkning av 50 μg protein per märkningsreaktion
För allmänna 2D-applikationer där tillräckliga mängder prov finns tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Fast |
| För användning med (applikation) | För allmänna 2-D-applikationer där tillräckliga mängder prov är tillgängliga, detektion av upp till tre förmärkta proteinprover och standarder på samma 2-D elektroforesgel |
| Kvantitet | 5 nM |
| Produkttyp | Amersham CyDye DIGE Fluor Cy3 Minimal färgämne |
| Kit Innehåll | 5nM av CyDye DIGE Fluor Cy3 minimal färgämne |
| Innehåll och lagring | -15 °C till -30 °C |
| Färg | Klart |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CyDye DIGE FLUOR Cy 3 (minimal dye), 5 nmol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .