Läs mer
Cytiva CyDye™ DIGE Fluors: Cy3
Produktkod. p-4906593 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
2 x 5 nM
5 nM
5 x 5 nM
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10406934
Brand: Cytiva RPK0273
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåt detektering av upp till tre förmärkta proteinprover och standarder på samma 2-D elektroforesgel
  • Storleks- och laddningsmatchade färgämnen möjliggör sammigrering av märkta prover i gelén
  • Ljusa och mycket känsliga färgämnen tillåter användning av minimal märkningsteknik
  • Minimal förlust av signal under märkning, separation och skanning
  • Ingen förändring i signalen över ett brett pH-område som används under förstadimensionens (IEF) separation
  • Diskret signal från varje fluor med minimal överhörning bidrar till hög noggrannhet
  • Tillåt märkning av 50 μg protein per märkningsreaktion
För allmänna 2D-applikationer där tillräckliga mängder prov finns tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Fast
För användning med (applikation) För allmänna 2-D-applikationer där tillräckliga mängder prov är tillgängliga, detektion av upp till tre förmärkta proteinprover och standarder på samma 2-D elektroforesgel
Kvantitet 5 x 5 nM
Produkttyp Amersham CyDye DIGE Fluor Cy3 Minimal färgämne
Kit Innehåll 25nM av CyDye DIGE Fluor Cy3 minimal färgämne
Tillräckligt för Större experimentuppsättningar med flera variabler, upp till 60 märkningar
Innehåll och lagring -15 °C till -30 °C
Färg Klart
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1