Beskrivning
- Färgämnen är DMSO-toleranta och fotostabila
- QC testad
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| pH-intervall | 3 till 10 |
| Form | Solid |
| Kvantitet | 150μ g |
| Produkttyp | NHS ester Cy3 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cy3 NHS ester, 150 µg
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Cy3