Läs mer
Cyfluthrin, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyfluthrin |
| CAS | 68359-37-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyfluthrin |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C22 H18 Cl2 F N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl ester, BAY-FCR 1272, BAY-Vl 1704, Baythroid, Cyfloxylate, Cyfluthrin, Eulan SP, FCR 1272, Optem PT 600, Preventol HS 12, Renounce, Solfac, Solfac 050EW, Tempo 2, Tempo 20WP, Tombstone, Tombstone Helios, α-Cyano-3-phenoxy-4-fluorobenzyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, α-Cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18Cl2FNO3/c1-22(2)15(11-19(23)24)20(22)21(27)29-18(12-26)13-8-9-16(25)17(10-13)28-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,15,18,20H,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2ccc(F)c(Oc3ccccc3)c2 |
| IUPAC-namn | [cyano-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Visa mer |