Läs mer
Cyhalofop-butyl, TRC
Produktkod. 30368740
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30368740 1 g
1 options
Produktkod. 30368740 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9893851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyhalofop-butyl
CAS 122008-85-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C20 H20 F N O4
Kvantitet 1 g
Synonym Propanoic acid, 2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]-, butyl ester, (R)-, Clincher, Clincher CA, Cyhalofop-butyl, XDE 537
InChI formel InChI=1S/C20H20FNO4/c1-3-4-11-24-20(23)14(2)25-16-6-8-17(9-7-16)26-19-10-5-15(13-22)12-18(19)21/h5-10,12,14H,3-4,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
LEDER CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cc2F)C#N)cc1
IUPAC-namn butyl(2R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorfenoxy)fenoxy]propanoat
Molekylvikt (g/mol) 357.38
Formel vikt 357.1376