Läs mer
Cyhalothrin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyhalothrin |
| CAS | 68085-85-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyhalothrin |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C23 H19 Cl F3 N O3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester (9CI), Clocythrin, Coopertix, Cyhalothrin, Gongfu, Grenade, ICI-PP 563, PP 563, Saber, α-Cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, α-Cyhalothrin |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)C(C=C(Cl)C(F)(F)F)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| Visa mer |