missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyhalothrin, TRC

Produktkod. 30135496
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135496 10 g
30135943 5 g
17987359 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135496 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98991810G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 68085-85-8
Molekylformel C23 H19 Cl F3 N O3
Molekylvikt (g/mol) 449.85
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester (9CI), Clocythrin, Coopertix, Cyhalothrin, Gongfu, Grenade, ICI-PP 563, PP 563, Saber, α-Cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, α-Cyhalothrin
IUPAC-namn [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
LEDER CC1(C)C(\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyhalothrin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-
Formel vikt 449.1006
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.