Läs mer
Brady™ Cylindertanklås
Produktkod. 11721855 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11721855 Rött Varje
1 options
Produktkod. 11721855 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 046139
I lager
Lockout cylindertankar, inklusive propantankar på gaffeltruckar och fristående propantankar. De Brady™ Cylinder Tank Lockouts speciella design gör att den kan användas i trånga utrymmen.
  • Revolutionerande ny robust polystrenplastanordning används för att låsa cylindertankar, inklusive propantankar på gaffeltruckar och fristående propantankar
  • Specialdesign gör att enheten kan användas i trånga utrymmen
  • Ventilspindelhålet är 1,25 tum i diameter
Specifikationer
Produkttyp Ogängad cylindertank
Färg Rött
Material Polystyren