Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cylindriska Al-23 deglar
Produktkod. p-4865448
Kapacitet (metrisk):
6 ml
20 ml
40 ml
60 ml
110 ml
600 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
85 mm
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
26 mm
30 mm
36 mm
44 mm
73 mm
Höjd (metrisk):
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15473515
Brand: Thermo Scientific Chemicals 032957.KF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 73 mm
Material Al-23
Kvantitet 1 Styck
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Diameter (metrisk) Yttre 85 mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Produkttyp Cylindriska Al-23 deglar
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.