Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cylindriska Al-24 deglar
Produktkod. 15433525
Kapacitet (metrisk):
6 mL
20 mL
40 mL
60 mL
110 mL
225 mL
600 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
16mm
26mm
30mm
36mm
50mm
55mm
73mm
Diameter (metrisk) Inre:
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
100mm
150mm
Höjd (metrisk):
20mm
30mm
35mm
40mm
65mm
75mm
85mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15433525
Brand: Thermo Scientific Chemicals 032966.KF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 100mm
Material Al-24
Kvantitet 1 Styck
Kapacitet (metrisk) 225 mL
Diameter (metrisk) Yttre 55mm
Höjd (metrisk) 65mm
Produkttyp Cylindriska Al-24 deglar
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.