Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Al-24 Crucible, cylindrisk, platt bas; Höjd x OD x ID (mm), 40 x 30 x 26; Volym (ml), 20
Produktkod. 15493515
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
20 ml
40 ml
60 ml
110 ml
225 ml
600 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
16 mm
26 mm
30 mm
36 mm
50 mm
55 mm
73 mm
Diameter (metrisk) Inre:
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
65 mm
75 mm
85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Inre Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15493515 20 ml 26 mm 40 mm 30 mm Varje
15483515 6 ml 16 mm 30 mm 20 mm Varje
15403525 40 ml 30 mm 50 mm 35 mm Varje
15413525 60 ml 36 mm 60 mm 40 mm Varje
15423525 110 ml 50 mm 75 mm 75 mm Varje
15433525 225 ml 55 mm 100 mm 65 mm Varje
15443525 600 ml 73 mm 150 mm 85 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15493515 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 032962.KF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 40 mm
Material Al-24
Kvantitet 1 Styck
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm
Höjd (metrisk) 30 mm
Produkttyp Cylindriska Al-24 deglar
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.