Läs mer
Sartorius™ Cylindrisk kalibreringsvikt
Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
200 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
200g
Varje
Beskrivning
- Cylindrisk vikt
- Specialstål
- Högpolerad
- Ej magnetiserbar
- Mycket korrosionsbeständig
- Klass F2 - lämplig för användning för spårbarhet av OIML klass M1 vikter och lägre
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kalibreringsvikt |
| Klassificering | Klass F2 - lämplig för användning för spårbarhet av OIML klass M1 vikter och lägre |
| Material | Specialstål |
| Material för fodral | Plast |
| Densitet | 7 950 kg/m 3 |
| Massa | 200 g |
| För användning med (utrustning) | Laboratorieskala |