Läs mer
Sartorius™ Cylindrisk kalibreringsvikt
Produktkod. p-8579016 Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
200 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
200g
Varje
Produktkod. 15336660
Brand: Sartorius™ YCW524802
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera din våg med tillförsikt med denna fint utformade specialstålvikt. Sartorius™ Cylindrisk kalibreringsvikt är mycket polerad och ej magnetiserbar.
  • Cylindrisk vikt
  • Specialstål
  • Högpolerad
  • Ej magnetiserbar
  • Mycket korrosionsbeständig
  • Klass F2 - lämplig för användning för spårbarhet av OIML klass M1 vikter och lägre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kalibreringsvikt
Klassificering Klass F2 - lämplig för användning för spårbarhet av OIML klass M1 vikter och lägre
Material Specialstål
Material för fodral Plast
Densitet 7 950 kg/m 3
Massa 200 g
För användning med (utrustning) Laboratorieskala