Läs mer
Hellma Cylindrical Cell, 120-QX
Produktkod. 15950421
Change view
Banans längd:
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Banans längd Förpackningsstorlek
15950421 50 mm Varje
1 options
Produktkod. 15950421 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 1205046
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Cylindrical, macro-type cell constructed of highly pure Suprasil™300 quartz glass with PTFE stoppers.
  • Cylindrical macro cell type
  • High-purity synthetic fused silica quartz construction
  • PTFE stoppers
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 14,000 μL
Material Quartz Suprasil 300
Stängningsmaterial PTFE
Längd (metrisk) 52.5 mm
Inkluderar PTFE stoppers
Kvantitet 1/Pk
Banans längd 50 mm
Diameter (metrisk) OD: 22 mm, ID: 19 mm