Läs mer
Hellma™ Cylindrisk cell långt UV-kvarts 0,1 mm ljusväg 160 μL Hellma
Produktkod. 12721705
Change view
Ljusväg:
0,1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ljusväg Förpackningsstorlek
12721705 0,1 mm Varje
1 options
Produktkod. 12721705 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 1210.1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6205.00 SEK
    5419.30 SEK / Paket med 1
    Save 785.70 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026