Läs mer
Hellma™ Cylindrisk cell långt UV-kvarts 0,5 mm ljusväg 210 μL Hellma
Produktkod. 12741705
Change view
Ljusväg:
0,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ljusväg Förpackningsstorlek
12741705 0,5 mm Varje
1 options
Produktkod. 12741705 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 1210.5040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6205.00 SEK
    5419.30 SEK / Paket med 1
    Save 785.70 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026