Läs mer
Hellma™ Cylindrisk cell långt UV-kvarts 1mm ljusbana 280 μL Hellma
Produktkod. 12781695
Change view
Ljusväg:
1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ljusväg Förpackningsstorlek
12781695 1 mm Varje
1 options
Produktkod. 12781695 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 121140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6205.00 SEK
    5419.30 SEK / Paket med 1
    Save 785.70 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026