Läs mer
Hellma™ Cylindrisk cell långt UV-kvarts 2mm ljusbana 560 μL Hellma
Produktkod. 12791695
Change view
Ljusväg:
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ljusväg Förpackningsstorlek
12791695 2 mm Varje
1 options
Produktkod. 12791695 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 120000240
Beräknad leverans: 24-11-2026