Läs mer
Hellma™ Cylindrisk cell långt UV-kvarts 5 mm ljusväg 1400 μL Hellma
Produktkod. 12701705
Change view
Ljusväg:
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ljusväg Förpackningsstorlek
12701705 5 mm Varje
1 options
Produktkod. 12701705 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 120540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3220.00 SEK
    2815.37 SEK / Paket med 1
    Save 404.63 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026