Läs mer
Nickel Electro™ Cylindriska konkava speglar
Produktkod. 13142940 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Kvantitet:
4-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13142940 4-pack Paket med 4
1 options
Produktkod. 13142940 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer XFK530D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 SEK
    519.58 SEK / Paket med 4
    Save 97.42 SEK
    15% Av
I lager
Cylindriska konkava speglar är av rostfritt stål med polerad sammansättning.
  • Konkava speglar i rostfritt stål
Beställningsinfo
Storlek: 165 mm diameter. Säljes i förpackningar om 4.
Specifikationer
Kvantitet 4-pack
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) 165 mm
Diameter (engelska) 6,5 tum.
Produkttyp Konkav spegel
Form Konkav