Läs mer
KGW Isotherm™ Cylindriska Dewar Blue Metal Bärkolvar
Kapacitet (metrisk):
200 mL
500 mL
800 mL
2500 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
56mm
70mm
80mm
130mm
Beskrivning
- Hög isoleringsförmåga
- Enkel hantering
- Tillverkad av borosilikatglas 3.3
- Blålackerad metallkåpa
- Levereras som helförsilvrad (standard), försilvrad med visningsränder eller förkortad
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 70mm |
| För användning med (applikation) | Kylning av små prover, Lagring: flytande kväve (LN2), torris (CO2) andra kylmedel |
| Höjd (metrisk) Inre | 210mm |
| Höjd (metrisk) | 260mm |
| Statisk avdunstningshastighet | 0.35L/d |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) Inre | 57 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |