Learn More
KGW Isotherm™ Cylindriska Dewar-flaskor, blå med handtag
Product Code. 10187321
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
120–130 mm
Höjd (metrisk):
300 mm
Modell:
G 15 C
Product Code. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Modell
10187321 1500 ml 120–130 mm 300 mm G 15 C
1 options
Product Code. 10187321 Supplier KGW Isotherm™ Supplier No. 10612
Beräknad leverans: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
Dewar-kolvar enligt DIN EN ISO 16496. KGW-Isotherm Cylindriska Dewar-flaskor, blå med sidohandtag ger hög isoleringssäkerhet och enkel hantering i en ekonomisk produkt. Finns i en mängd olika kapaciteter, med pluggar säljs separat.
  • Tillverkad av borosilikatglas enl ISO 3585
  • Skyddshölje av blålackerad metall
  • Helt försilvrad
  • Enkel hantering med sidogreppshandtag
  • Användningsområde:
    • Flexibla laboratorie-, medicinska och biotekniska tillämpningar
    • Isolerad förvaring och korta transporter av småprover
    • Förvara under flytande eller fasta kylmedel (t.ex. flytande N 2 och CO 2 torris)
    • Trycklöst utrymme för kylvätskor
    Kemiska egenskaper:
    • Hydrolytiskt motstånd: enligt ISO 719 (98 °C)
    • Hydrolytiskt motstånd: enligt ISO 720 (121 °C)
    • Syrabeständighet: enligt ISO 1776
    • Alkaliskt motstånd: enligt ISO 695-A2
  • Temperaturområde:
    • Glaspåfyllning från -200 °C till + 150 °C, en kort stund 200 °C
    • Hölje med monteringsgummi och Latizell-buffert från -10 C °till + 60 °C
Specifications
Höjd (metrisk) 300 mm
Färg Blått
Typ lock lock Plugg
Diameter (metrisk) Yttre 120–130 mm
Kapacitet (metrisk) 1500 ml
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
För användning med (applikation) Isolerad förvaring och transport på korta avstånd
För användning med (utrustning) Kylvätska
Höjd (metrisk) Inre 240 mm
Inkluderar Handtag/Sidogrepp
Modell G 15 C
Basmaterial Belagd metall
Material Borsilikatglas
Stil Helt försilvrad