Läs mer
KGW Isotherm™ Cylindriska Dewar-flaskor, blå med handtag
Produktkod. p-7147297
Change view
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
120–130 mm
Höjd (metrisk):
300 mm
Modell:
G 15 C
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Modell
10187321 1500 ml 120–130 mm 300 mm G 15 C
1 options
Produktkod. 10187321 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 10612
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dewar-kolvar enligt DIN EN ISO 16496. KGW-Isotherm Cylindriska Dewar-flaskor, blå med sidohandtag ger hög isoleringssäkerhet och enkel hantering i en ekonomisk produkt. Finns i en mängd olika kapaciteter, med pluggar säljs separat.
  • Tillverkad av borosilikatglas enl ISO 3585
  • Skyddshölje av blålackerad metall
  • Helt försilvrad
  • Enkel hantering med sidogreppshandtag
  • Användningsområde:
    • Flexibla laboratorie-, medicinska och biotekniska tillämpningar
    • Isolerad förvaring och korta transporter av småprover
    • Förvara under flytande eller fasta kylmedel (t.ex. flytande N 2 och CO 2 torris)
    • Trycklöst utrymme för kylvätskor
    Kemiska egenskaper:
    • Hydrolytiskt motstånd: enligt ISO 719 (98 °C)
    • Hydrolytiskt motstånd: enligt ISO 720 (121 °C)
    • Syrabeständighet: enligt ISO 1776
    • Alkaliskt motstånd: enligt ISO 695-A2
  • Temperaturområde:
    • Glaspåfyllning från -200 °C till + 150 °C, en kort stund 200 °C
    • Hölje med monteringsgummi och Latizell-buffert från -10 C °till + 60 °C
Specifikationer
Typ lock lock Plugg
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 120–130 mm
För användning med (applikation) Isolerad förvaring och transport på korta avstånd
För användning med (utrustning) Kylvätska
Höjd (metrisk) Inre 240 mm
Höjd (metrisk) 300 mm
Inkluderar Handtag/Sidogrepp
Modell G 15 C
Basmaterial Belagd metall
Kapacitet (metrisk) 1500 ml
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Material Borsilikatglas
Stil Helt försilvrad