Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrisk dropptratt med massiv glasplugg
Produktkod. 10077880
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10077880 25 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 10077880 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04352211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 SEK
    1202.23 SEK / Paket med 2
    Save 772.77 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrisk dropptratt med glasplugg inkluderar tryckutjämningsrör. För användning i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenterna i en blandning i oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Cylindrisk form med NS-hylsa och NS-kon
  • Med tryckutjämningsrör
  • Med fast glasplugg
  • Med gänghållare
  • Med inskriptionsetikett och skala
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Produkttyp Släpp tratt