Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska dropptrattar, med glasplugg
Produktkod. 10403881
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Konstorlek:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderar:
Pressure Equalizing Tube
w/o Pressure Equalizing Tube
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10403881
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04357014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker, enkel och exakt överföring av vätskor i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska dropptrattar, med glasplugg är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med NS-hylsa och kon
  • Med våg (ca volym/ml)
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Konstorlek 29/32 NS
Graderad Ja
Inkluderar Pressure Equalizing Tube
Produkttyp Släpp tratt