Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska dropptrattar, med glasplugg
Produktkod. 10539241
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konstorlek:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderar:
Tryckutjämningsrör
utan tryckutjämningsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Konstorlek Inkluderar unitSize
10539241 50 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10294431 1000 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10403881 1000 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
10616331 100 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
10632551 100 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10303291 100 ml 14/23 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10484631 250 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10313101 250 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
10210841 25 ml 14/23 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10139320 50 ml 14/23 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
10673891 500 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
10644661 50 ml 14/23 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10557321 50 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10539241 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04152814
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker, enkel och exakt överföring av vätskor i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska dropptrattar, med glasplugg är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med NS-hylsa och kon
  • Med våg (ca volym/ml)
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borsilikatglas
Konstorlek 29/32 NS
Graderad Ja
Inkluderar utan tryckutjämningsrör
Produkttyp Släpp tratt