Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska dropptrattar, med glasplugg
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konstorlek:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderar:
Tryckutjämningsrör
utan tryckutjämningsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Med NS-hylsa och kon
- Med våg (ca volym/ml)
- Med inskriptionsetikett
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Konstorlek | 29/32 NS |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | Tryckutjämningsrör |
| Produkttyp | Släpp tratt |