Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska dropptrattar, med glasplugg
Produktkod. 10616331
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konstorlek:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderar:
Tryckutjämningsrör
utan tryckutjämningsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10616331
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04353714
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker, enkel och exakt överföring av vätskor i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska dropptrattar, med glasplugg är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med NS-hylsa och kon
  • Med våg (ca volym/ml)
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Konstorlek 29/32 NS
Graderad Ja
Inkluderar Tryckutjämningsrör
Produkttyp Släpp tratt