Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriska dropptrattar, med glasplugg
Beskrivning
- Med NS-hylsa och kon
- Med våg (ca volym/ml)
- Med inskriptionsetikett
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Konstorlek | 29/32 NS |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | utan tryckutjämningsrör |
| Produkttyp | Släpp tratt |