Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindriska dropptrattar med glasplugg
Produktkod. 10200891
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10200891 500 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 10200891 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 04155814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1807.96 SEK
    1457.05 SEK / Paket med 2
    Save 350.91 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cylindrisk formad dropptratt med NS-hylsa och NS-kon
  • Solid glasplugg
  • Med gänghållare
  • Skala (ungefär volym/ml)
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas
Konstorlek NS 29/32
Graderad Ja
Inkluderar Glasplugg
Examen 10 mL
Porstorlek Borrning 4,0 mm
Kvantitet 2