Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tryckutjämnande dropptrattar, med PTFE-plugg
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Lednummer:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderar:
Tryckutjämningsrör
utan tryckutjämningsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Med våg (ca volym/ml)
- Utan tryckutjämningsrör
- Med gänghållare
- Cylindrisk form med NS-hylsa och kon
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | utan tryckutjämningsrör |
| Lednummer | 29/32 NS |
| Produkttyp | Släpp tratt |