Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tryckutjämnande dropptrattar, med PTFE-plugg
Produktkod. 10635041
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Lednummer:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderar:
Tryckutjämningsrör
utan tryckutjämningsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Lednummer Inkluderar Förpackningsstorlek
10635041 100 ml 14/23 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
30564740 1000 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör -
10589041 1000 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
10047810 1000 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10343001 100 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10500012 250 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10519241 25 ml 14/23 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10740651 250 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
10149650 500 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10707711 25 ml 14/23 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
12586229 50 ml 14/23 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
10590002 50 ml 29/32 NS utan tryckutjämningsrör Paket med 2
10792132 500 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
12556229 50 ml 29/32 NS Tryckutjämningsrör Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10635041 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04373711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2360.00 SEK
    1388.62 SEK / Paket med 2
    Save 971.38 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Användbar för överföring av vätskor och hantering av luftkänsliga reagenser i en förseglad miljö med inertgas. Lenz Laborglasinstrumente™ Tryckutjämnande dropptrattar är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med våg (ca volym/ml)
  • Med tryckutjämningsrör
  • Med gänghållare
  • Cylindrisk form med NS-hylsa och kon
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Inkluderar Tryckutjämningsrör
Lednummer 14/23 NS
Produkttyp Släpp tratt