Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tryckutjämnande dropptrattar, med PTFE-plugg
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lednummer:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderar:
Pressure Equalizing Tube
w/o Pressure Equalizing Tube
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Med våg (ca volym/ml)
- Med tryckutjämningsrör
- Med gänghållare
- Cylindrisk form med NS-hylsa och kon
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | Pressure Equalizing Tube |
| Lednummer | 14/23 NS |
| Produkttyp | Släpp tratt |